7-Hidroxicumarina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 7-Hidroxi-2-benzopirona
121110250 121111000
ACRO121110250EA 64.5 EUR
ACRO121110250 ACRO121111000
7-Hidroxicumarina 99%
7-Hidroxicumarina
Formula: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Pto. Ebullición: 382 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 228…234 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006878
Núm. CAS: 93-35-6
EINECS: 202-240-3
Índice Merck: 12,09981
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige to light brown Powder or crystals and/or agglomerates
Infrared spectrum Conforms
Melting point 228 to 234 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %