7-Hidroxicumarina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
7-Hidroxi-2-benzopirona
L04082.14
L04082.22
L04082.14EA
57.9
EUR
L04082.14
L04082.22
7-Hidroxicumarina ≥98%
7-Hidroxicumarina
Purity: 98%
CAS No.: 93-35-6
Molecular Formula: C9H6O3
Formula Weight: 162.14
Melting Point: 228-232°
Beilstein Reference: 127683
Merck Reference: 14,9847
MDL No.: MFCD00006878
Formula:
C₉H₆O₃ MW: 162,14 g/mol Pto. Ebullición: 382 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 228…232 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006878 Núm. CAS: 93-35-6 EINECS: 202-240-3 Índice Merck: 14,9847 |