4-Hidroxicumarina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 4-Hidroxi-2-benzopirona
121100050 121101000 121105000
ACRO121100050EA 24.7 EUR
ACRO121100050 ACRO121101000 ACRO121105000
4-Hidroxicumarina 98%
4-Hidroxicumarina
Formula: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Pto. Ebullición: 349 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 210…215 °C
Número MDL: MFCD00006856
Núm. CAS: 1076-38-6
EINECS: 214-060-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 217 °C
HPLC ≥97.5 %