4-Hidroxicumarina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Hidroxi-2-benzopirona
A14394.0E
A14394.22
A14394.36
A14394.0EEA
665
EUR
A14394.0E
A14394.22
A14394.36
4-Hidroxicumarina ≥98%
4-Hidroxicumarina
Purity: 98+%
CAS No.: 1076-38-6
Molecular Formula: C9H6O3
Formula Weight: 162.14
Odour: Odourless
Melting Point: ca 213° dec.
Beilstein Reference: 129768
MDL No.: MFCD00006856
Formula:
C₉H₆O₃ MW: 162,14 g/mol Pto. Ebullición: 349 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 213 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006856 Núm. CAS: 1076-38-6 EINECS: 214-060-2 |