6-Metilcumarina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
6-Metil-2-benzopirona
A19382.18
A19382.22
A19382.18EA
42.6
EUR
A19382.18
A19382.22
6-Metilcumarina ≥99%
6-Metilcumarina
Purity: 99%
CAS No.: 92-48-8
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Melting Point: 74-77°
Boiling Point: 303°/725mm
MDL No.: MFCD00006875
Formula:
C₁₀H₈O₂ MW: 160,17 g/mol Pto. Ebullición: 303 °C (725 mmHg) Pto. de fusión: 74…77 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006875 Núm. CAS: 92-48-8 EINECS: 202-158-8 |