7-Amino-4-metilcumarina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Amino-4-metil-2-benzopirona, AMC
218060010 218060050 218062500
ACRO218060010EA 168 EUR
ACRO218060010 ACRO218060050 ACRO218062500
7-Amino-4-metilcumarina 98%
7-Amino-4-metilcumarina
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Pto. Ebullición: 352 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 223…226 °C
Densidad: 1,377 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006868
Núm. CAS: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %