7-Amino-4-metilcumarina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
7-Amino-4-metil-2-benzopirona, AMC
A15017.03
A15017.06
A15017.MD
A15017.03EA
126
EUR
A15017.03
A15017.06
A15017.MD
7-Amino-4-metilcumarina 98%
7-Amino-4-metilcumarina
Purity: 98%
CAS No.: 26093-31-2
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 225-228°
Beilstein Reference: 142231
Formula:
C₁₀H₉NO₂ MW: 175.19 g/mol Pto. Ebullición: 352 Pto. de fusión: 225…228 °C Densidad: 1.377 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006868 Núm. CAS: 26093-31-2 EINECS: 247-454-8 |