Benzo[ghi]perileno 98+%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

105551000 105550050 105550250
ACRO105551000EA 466 EUR
ACRO105551000 ACRO105550050 ACRO105550250
Benzo[ghi]perileno 98+%
Benzo[ghi]perileno
Formula: C₂₂H₁₂
MW: 276,34 g/mol
Pto. Ebullición: >500 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 276…280 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004135
Núm. CAS: 191-24-2
EINECS: 205-883-8

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 276 to 280 °C
GC-MS ≥98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR