Benzo[a]pireno ≥96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
15856.02
15856.MC
15856.02EA
302
EUR
15856.02
15856.MC
Benzo[a]pireno ≥96%
Benzo[a]pireno
Purity: 96%
CAS No.: 50-32-8
Molecular Formula: C20H12
Formula Weight: 252.30
Physical Form: Crystalline
Appearance: Pale yellow/green/orange
Melting Point: 177-180°
Boiling Point: 495°
Solubility: Soluble in benzene, toluene, and xylene. Sparingly soluble in alcohol, methanol. Insoluble in water
Merck Reference: 14,1103
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003602
Extensively used in cancer research
Formula:
C₂₀H₁₂ Pto. Ebullición: 495 °C Pto. de fusión: 177…180 °C Densidad: 1,351 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003602 Núm. CAS: 50-32-8 EINECS: 200-028-5 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,1103 |