Benzotriazol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-1,2,3-Benzotriazol, 1H-Benzotriazol, 1,2,3-Benzotriazol
183881000 183885000 183880025
ACRO183881000EA 77.8 EUR
ACRO183881000 ACRO183885000 ACRO183880025
Benzotriazol 99%
Benzotriazol
Formula: C₆H₅N₃
Pto. Ebullición: 204 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 94…99 °C
Densidad: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 170 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005699
Núm. CAS: 95-14-7
EINECS: 202-394-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,01109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ba54cc42ef5ad9dbae6d7f118a3af1ae642287&vid=ce57b3f0d2583e32220d1e191d0202ad452e6475&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals or granules or needles or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 99 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
Solubility (2 % in water) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %