Benzotriazol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15423.18
A15423.0B
A15423.30
A15423.18EA
36.1
EUR
A15423.18
A15423.0B
A15423.30
Benzotriazol ≥99%
Benzotriazol
Purity: 99%
CAS No.: 95-14-7
Molecular Formula: C6H5N3
Formula Weight: 119.13
Flash Point: 212°(413°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.360
Appearance: White to pale cream
Odour: Odourless
pH: 6.0-7.0
Melting Point: 96-99°
Boiling Point: 204°/15mm
Beilstein Reference: 112133
Merck Reference: 14,1108
MDL No.: MFCD00005699
Formula:
C₆H₅N₃ Pto. Ebullición: 204 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 96…99 °C Densidad: 1,360 Pto. de inflamación: 212 °C (413 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005699 Núm. CAS: 95-14-7 EINECS: 202-394-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,1108 |