(1S)-(-)-α-Pineno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (1S)-(-)-2-Pineno, L(-)-α-Pineno, (-)-Pin-2(3)-eno
P0440-25ML P0440-500ML
TCIAP0440-25MLEA 16 EUR
TCIAP0440-25ML TCIAP0440-500ML
(1S)-(-)-α-Pineno ≥97.0% (por GC)
(1S)-(-)-α-Pineno
Formula: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Pto. Ebullición: 155°C
Pto. de fusión: –62 °C
Densidad: 0,8592 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 32°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064145
Núm. CAS: 7785-26-4
EINECS: 232-077-3
UN: 2368
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,07445
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b68ff56324ff9a13ab6b48b972ddae3ccae39902&vid=7f17f420ebef8319beee1522b4c10d2ec22bfaee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -39.0 to -52.0 deg (neat)