1,5-Difenilcarbacida ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,5-Difenilcarbonohidrazida
A14060.14
A14060.22
A14060.36
A14060.14EA
73.7
EUR
A14060.14
A14060.22
A14060.36
1,5-Difenilcarbacida ≥97%
1,5-Difenilcarbacida
Purity: 97+%
CAS No.: 140-22-7
Molecular Formula: C13H14N4O
Formula Weight: 242.28
Melting Point: 170-176°
Beilstein Reference: 752039
Merck Reference: 14,3321
MDL No.: MFCD00003013
Formula:
C₁₃H₁₄N₄O MW: 242,28 g/mol Pto. Ebullición: 454 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 170…176 °C Densidad: 1,31 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003013 Núm. CAS: 140-22-7 EINECS: 205-403-7 Índice Merck: 14,3321 |