1,5-Difenilcarbacida, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
33152-100G 33152-10G
33152-100GEA 335 EUR
33152-100G 33152-10G
1,5-Difenilcarbacida, Supelco®
1,5-Difenilcarbacida
Formula: C₁₃H₁₄N₄O
Pto. Ebullición: 454 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 170…172 °C
Densidad: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00003013
Núm. CAS: 140-22-7
EINECS: 205-403-7
Índice Merck: 13,03353
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa6748ba08da01cac1b4100f3299d08c5a807748&vid=f8f38f29781ac7a287af79ba61a7f788baa84162&prid=web&clid=SAPDAM