1,5-Difenilcarbacida ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
1,5-Difenilcarbonohidrazida
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03091.0025
1.03091.0100
1.03091.0025EA
206
EUR
1.03091.0025
1.03091.0100
1,5-Difenilcarbacida ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
1,5-Difenilcarbacida
Formula:
C₁₃H₁₄N₄O Pto. Ebullición: 454 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 170…172 °C Densidad: 1,31 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003013 Núm. CAS: 140-22-7 EINECS: 205-403-7 Índice Merck: 13,03353 |
|
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 173 - 176 °C |
Molar Mass | 242.28 g/mol |
Bulk Density | 420 kg/m3 |