1,5-Difenilcarbacida ≥97.0% para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
|
Atención
|
Sinónimos:
1,5-Difenilcarbonohidrazida
23550.120EA
39.9
EUR
23550.120
23550.153
1,5-Difenilcarbacida ≥97.0% para análisis
1,5-Difenilcarbacida
Formula:
C₁₃H₁₄N₄O MW: 242,28 g/mol Pto. Ebullición: 454 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 170…172 °C Densidad: 1,31 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00003013 Núm. CAS: 140-22-7 EINECS: 205-403-7 Índice Merck: 13,03353 |
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 97.0 % |
Suited for Cr6+ reagent | Passes test |
Melting point | 171 - 173 °C |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.1 % |
Insolubility in methanol | Max. 100 ppm |