2-Bromoquinolina 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H27302.03
H27302.06
H27302.14
H27302.03EA
84
EUR
H27302.03
H27302.06
H27302.14
2-Bromoquinolina 96%
2-Bromoquinolina
Purity: 96%
CAS No.: 2005-43-8
Molecular Formula: C9H6BrN
Formula Weight: 208.06
MDL No.: MFCD00234480
Formula:
C₉H₆BrN Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00234480 Núm. CAS: 2005-43-8 |