Broxiquinolina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5,7-Dibromo-8-quinolinol
A14284.18
A14284.30
A14284.18EA
64.8
EUR
A14284.18
A14284.30
Broxiquinolina ≥98%
Broxiquinolina
Purity: 98%
CAS No.: 521-74-4
Molecular Formula: C9H5Br2NO
Formula Weight: 302.96
Melting Point: 198-203°
Beilstein Reference: 153624
Merck Reference: 14,1453
MDL No.: MFCD00006785
Formula:
C₉H₅Br₂NO Pto. Ebullición: 371 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 198…203 °C Densidad: 2,189 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006785 Núm. CAS: 521-74-4 EINECS: 208-317-8 Índice Merck: 14,1453 |