2-Cloro-4-metilquinolina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-4-methylquinoline
H26504.06
H26504.14
H26504.06EA
63.2
EUR
H26504.06
H26504.14
2-Cloro-4-metilquinolina ≥99%
2-Cloro-4-metilquinolina
Purity: 99%
CAS No.: 634-47-9
Molecular Formula: C10H8ClN
Formula Weight: 177.63
Melting Point: 54-56°
Boiling Point: 296°
MDL No.: MFCD00006742
Formula:
C₁₀H₈ClN Pto. Ebullición: 296 °C Pto. de fusión: 54…56 °C Densidad: 1,23 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006742 Núm. CAS: 634-47-9 EINECS: 211-209-3 |