2-Metilquinolina, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 2-Methylquinoline
Q2125-1L Q2125-500ML
Q2125-1LEA 290 EUR
Q2125-1L Q2125-500ML
2-Metilquinolina, Supelco®
2-Metilquinolina
Formula: C₁₀H₉N
Pto. Ebullición: 247,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1,0585 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006756
Núm. CAS: 91-63-4
EINECS: 202-085-1
Índice Merck: 12,08228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96f01951a0d78126aa975b3b4ddbfe855e1b98b4&vid=e12ca74bed6d1502fb4548e559c6f37b7d943bc1&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b0928a4788fe3473d024101585d5d65ea8b75b9&vid=07f6e29c147a614a8b05480035aa22b1943a44a9&prid=web&clid=SAPDAM