2,3-Dicloroquinoxalina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
330830100 330830250
ACRO330830100EA 79.4 EUR
ACRO330830100 ACRO330830250
2,3-Dicloroquinoxalina 97%
2,3-Dicloroquinoxalina
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
Pto. Ebullición: 301 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 150…155 °C
Número MDL: MFCD00006720
Núm. CAS: 2213-63-0
EINECS: 218-667-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light brown Needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
GC ≥96.0 %