2,3-Dicloroquinoxalina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11734.06
A11734.14
A11734.06EA
52.4
EUR
A11734.06
A11734.14
2,3-Dicloroquinoxalina ≥98%
2,3-Dicloroquinoxalina
Purity: 98%
CAS No.: 2213-63-0
Molecular Formula: C8H4Cl2N2
Formula Weight: 199.04
Odour: Odourless
Melting Point: 151-155°
Beilstein Reference: 126076
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006720
Formula:
C₈H₄Cl₂N₂ Pto. Ebullición: 301 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 151…155 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006720 Núm. CAS: 2213-63-0 EINECS: 218-667-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |