5-Metilquinoxalina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A19300.03 A19300.06
A19300.03EA 25 EUR
A19300.03 A19300.06
5-Metilquinoxalina ≥98%
5-Metilquinoxalina
Purity: 98% CAS No.: 13708-12-8 Molecular Formula: C9H8N2 Formula Weight: 144.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6200 Melting Point: 20-21° Boiling Point: 119-121°/15mm MDL No.: MFCD00012335
Formula: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Pto. Ebullición: 119…121 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 20…21 °C
Densidad: 1,12
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012335
Núm. CAS: 13708-12-8
EINECS: 237-246-5