2,3-Dimetilquinoxalina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
116780050 116780250
ACRO116780050EA 33.5 EUR
ACRO116780050 ACRO116780250
2,3-Dimetilquinoxalina 97%
2,3-Dimetilquinoxalina
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 125…130 °C (1,5 mmHg)
Pto. de fusión: 102…107 °C
Densidad: 1,226 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Número MDL: MFCD00006728
Núm. CAS: 2379-55-7
EINECS: 219-162-0
UN: 2811
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 107 °C
GC ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Barium (Ba) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.02 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.1 %
Strontium (Sr) ≤0.1 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute HCl)