2,3-Dimetilquinoxalina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B23313.06 B23313.14
B23313.06EA 34.6 EUR
B23313.06 B23313.14
2,3-Dimetilquinoxalina ≥97%
2,3-Dimetilquinoxalina
Purity: 97% CAS No.: 2379-55-7 Molecular Formula: C10H10N2 Formula Weight: 158.20 Melting Point: 102-107° Beilstein Reference: 114832
Formula: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Pto. Ebullición: 125…130 °C (1,5 mmHg)
Pto. de fusión: 102…107 °C
Densidad: 1,226 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006728
Núm. CAS: 2379-55-7
EINECS: 219-162-0