Cyanocobalamina 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
405925000 405920010 405920050 405920250
ACRO405925000EA 132 EUR
ACRO405925000 ACRO405920010 ACRO405920050 ACRO405920250
Cyanocobalamina 96%
Cyanocobalamina
Formula: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Pto. de fusión: 320 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151092
Núm. CAS: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Índice Merck: 12,10152
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to dark red Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12 % (20 mg, 105°C, 2 hrs) (vacuum)
UV spectrophotometry ≥95 % (on dried substance)
Ratio of Absorbances 1.7 to 1.9 (A361/A278)