Cyanocobalamina ≥98% (dry weight)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14894.03
A14894.06
A14894.14
A14894.03EA
121
EUR
A14894.03
A14894.06
A14894.14
Cyanocobalamina ≥98% (dry weight)
Cyanocobalamina
Purity: 98+%
CAS No.: 68-19-9
Molecular Formula: C63H88CoN14O14P
Formula Weight: 1355.38
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Merck Reference: 14,10014
MDL No.: MFCD00151092
Formula:
C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P Pto. de fusión: 320 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00151092 Núm. CAS: 68-19-9 EINECS: 200-680-0 Índice Merck: 14,10014 |