Cyanocobalamina, Millipore®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.24592.0100 1.24592.1000
1.24592.0100EA 45.2 EUR
1.24592.0100 1.24592.1000
Cyanocobalamina, Millipore®
Cyanocobalamina
Formula: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Pto. de fusión: 320 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00151092
Núm. CAS: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Índice Merck: 12,10152