4,5-Dicloro-3,6-dioxociclohexa-1,4-dieno-1,2-dicarbonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: DDQ, 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 2,3-Dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile
A11879.09 A11879.18 A11879.30
A11879.09EA 43.6 EUR
A11879.09 A11879.18 A11879.30
4,5-Dicloro-3,6-dioxociclohexa-1,4-dieno-1,2-dicarbonitrilo 98%
4,5-Dicloro-3,6-dioxociclohexa-1,4-dieno-1,2-dicarbonitrilo
Purity: 98% CAS No.: 84-58-2 Molecular Formula: C8Cl2N2O2 Formula Weight: 227.01 Melting Point: 214-218° Beilstein Reference: 747939 Merck Reference: 14,3063 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001593
Formula: C₈Cl₂N₂O₂
MW: 227.01 g/mol
Pto. Ebullición: 396
Pto. de fusión: 214…218 °C
Densidad: 1.713 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001593
Núm. CAS: 84-58-2
EINECS: 201-542-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,03088