p-Benzoquinona 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,4-Benzoquinona, Quinona
105630010 105635000 105630051 105630250 105631000
ACRO105630010EA 208 EUR
ACRO105630010 ACRO105635000 ACRO105630051 ACRO105630250 ACRO105631000
p-Benzoquinona 99%
p-Benzoquinona
Formula: C₆H₄O₂
MW: 108,1 g/mol
Pto. Ebullición: ~ 174 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 112…116 °C
Densidad: 1,31 g/cm³
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001591
Núm. CAS: 106-51-4
EINECS: 203-405-2
UN: 2587
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,08259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=759b78f70866f47baad25776f322417b64521955&vid=331add73efa00881381cbace038e21cbca76318f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
Titration Iodometric ≥98.5 %
Water ≤0.5 %
Specific optical rotation -218° to -224° (20 °C, 589 nm) (c=2, 1M HCl) (On dried substance)
Titration 98.5 to 101.0 % (On dried substance)
Sulfates ≤300 ppm
Chlorides ≤200 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Ninhydrin-positive substances Passes test