p-Benzoquinona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,4-Benzoquinona, Quinona
A13162.0B A13162.0I A13162.22 A13162.30
A13162.0BEA 171 EUR
A13162.0B A13162.0I A13162.22 A13162.30
p-Benzoquinona ≥98%
p-Benzoquinona
Purity: 98+% CAS No.: 106-51-4 Molecular Formula: C6H4O2 Formula Weight: 108.10 Flash Point: 77°(171°F) Physical Form: Powder Density: 1.318 Odour: Pungent Melting Point: 112-115° Boiling Point: ca 180° subl. Beilstein Reference: 773967 Merck Reference: 14,8074 UN No.: 2587 MDL No.: MFCD00001591
Formula: C₆H₄O₂
MW: 108,1 g/mol
Pto. Ebullición: ∼180 °C (subl.)
Pto. de fusión: 112…115 °C
Densidad: 1,318
Pto. de inflamación: 77 °C (171 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001591
Núm. CAS: 106-51-4
EINECS: 203-405-2
UN: 2587
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,8074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=759b78f70866f47baad25776f322417b64521955&vid=331add73efa00881381cbace038e21cbca76318f&prid=web&clid=SAPDAM