p-Benzoquinona, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
12309-100G
12309-25G
12309-100GEA
591
EUR
12309-100G
12309-25G
p-Benzoquinona, Supelco®
p-Benzoquinona
Formula:
C₆H₄O₂ Pto. Ebullición: ∼174 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 112…114 °C Densidad: 1,318 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 77 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001591 Núm. CAS: 106-51-4 EINECS: 203-405-2 UN: 2587 ADR: 6.1,II Índice Merck: 12,08259 |