1,3-Ciclohexadieno 96% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ciclohexa-1,3-dieno
Estabilización:
estabilizado con BHT/Ionol
A19394.06
A19394.14
A19394.06EA
77.3
EUR
A19394.06
A19394.14
1,3-Ciclohexadieno 96% estabilizado
1,3-Ciclohexadieno
Stabilized with 0.1% BHT
Purity: 96%
CAS No.: 592-57-4
Molecular Formula: C6H8
Formula Weight: 80.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -8°(-144°F)
Refractive Index: 1.4740
Odour: Unpleasant
Melting Point: -89°
Boiling Point: 79-81°
Beilstein Reference: 506024
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001532
Formula:
C₆H₈ MW: 80.13 g/mol Pto. Ebullición: 79…81 °C Pto. de fusión: –89 °C Densidad: 0.847 Pto. de inflamación: –8 °C (–144 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00001532 Núm. CAS: 592-57-4 EINECS: 209-764-1 UN: 3295 ADR: 3 II |