1,4-Ciclohexadieno 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ciclohexa-1,4-dieno
154820050 154820250 154821000
ACRO154820050EA 51.4 EUR
ACRO154820050 ACRO154820250 ACRO154821000
1,4-Ciclohexadieno 97% estabilizado
1,4-Ciclohexadieno
Formula: C₆H₈
MW: 80.13 g/mol
Pto. Ebullición: 81…82 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –49.2 °C
Densidad: 0.84 g/cm³
Pto. de inflamación: –6 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001535
Núm. CAS: 628-41-1
EINECS: 211-043-1
UN: 3295
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4715 to 1.4735 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1 % BHT