1,3-Ciclooctadieno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L10516.14
L10516.06
L10516.14EA
107
EUR
L10516.14
L10516.06
1,3-Ciclooctadieno ≥97%
1,3-Ciclooctadieno
Purity: 97%
CAS No.: 1700-10-3
Molecular Formula: C8H12
Formula Weight: 108.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.4930
Odour: Characteristic
Melting Point: -53°
Boiling Point: 142-144°
Beilstein Reference: 1901033
UN No.: 2520
MDL No.: MFCD00001751
Formula:
C₈H₁₂ Pto. Ebullición: 142…144 °C Pto. de fusión: –53 °C Densidad: 0,869 Pto. de inflamación: 24 °C (75 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00001751 Núm. CAS: 1700-10-3 EINECS: 216-929-1 UN: 2520 ADR: 3,III |