Metil-p-benzoquinona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
36670.09
36670.18
36670.09EA
50
EUR
36670.09
36670.18
Metil-p-benzoquinona ≥98%
Metil-p-benzoquinona
Purity: 98%
CAS No.: 553-97-9
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Physical Form: Crystalline
Appearance: Yellowish green
Melting Point: 67-70°
MDL No.: MFCD00001603
Formula:
C₇H₆O₂ Pto. Ebullición: 187 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 67…70 °C Densidad: 1,08 g/cm³ (75.5 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001603 Núm. CAS: 553-97-9 EINECS: 209-056-2 |