p-Menta-1,3-dieno 90% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
207491000 207495000
ACRO207491000EA 49.3 EUR
ACRO207491000 ACRO207495000
p-Menta-1,3-dieno 90% tech.
p-Menta-1,3-dieno
Formula: C₁₀H₁₆
Pto. Ebullición: 173 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –48 °C
Densidad: 0,837 g/cm³
Pto. de inflamación: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00001534
Núm. CAS: 99-86-5
EINECS: 202-795-1
UN: 2319
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.832 to 0.842 g/ml
GC ≥88 %