1,2,3,4-Tetrametilciclopentadieno (Mezcla de isómeros) 85%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2,3,4-Tetrametil-1,3-ciclopentadieno
348070050 348070250
ACRO348070050EA 156 EUR
ACRO348070050 ACRO348070250
1,2,3,4-Tetrametilciclopentadieno (Mezcla de isómeros) 85%
1,2,3,4-Tetrametilciclopentadieno
Formula: C₉H₁₄
MW: 122.21 g/mol
Pto. Ebullición: 142 °C
Densidad: 0.808 g/cm³
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00145385
Núm. CAS: 4249-10-9
UN: 3295
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 % (mixture of isomers)