Cloruro de ciclobutanocarbonilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
110910100 110910010 110910500
ACRO110910100EA 126 EUR
ACRO110910100 ACRO110910010 ACRO110910500
Cloruro de ciclobutanocarbonilo 99%
Cloruro de ciclobutanocarbonilo
Formula: C₅H₇ClO
Pto. Ebullición: 145 °C (760 mmHg)
Pto. de inflamación: 37 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001319
Núm. CAS: 5006-22-4
EINECS: 225-680-8
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4545 to 1.4565 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.06 to 1.19
BSC Certification Passes