Cloruro de ciclohexanocarbonilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido ciclohexanocarboxílico cloruro
169050250 169051000
ACRO169050250EA 28.9 EUR
ACRO169050250 ACRO169051000
Cloruro de ciclohexanocarbonilo 98%
Cloruro de ciclohexanocarbonilo
Formula: C₇H₁₁ClO
MW: 146,62 g/mol
Pto. Ebullición: 184 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 29 °C
Densidad: 1,09 g/cm³
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001456
Núm. CAS: 2719-27-9
EINECS: 220-322-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %
Titration RCOOH ≤2 %
Free acid (HCl) Traces