Cloruro de ciclohexanocarbonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A19824.14
A19824.22
A19824.14EA
37.7
EUR
A19824.14
A19824.22
Cloruro de ciclohexanocarbonilo ≥97%
Cloruro de ciclohexanocarbonilo
Purity: 97+%
CAS No.: 2719-27-9
Molecular Formula: C7H11ClO
Formula Weight: 146.62
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.4700
Boiling Point: 183-185°
Beilstein Reference: 742163
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00001456
Formula:
C₇H₁₁ClO Pto. Ebullición: 183…185 °C Pto. de fusión: 29 °C Densidad: 1,088 Pto. de inflamación: 66 °C (150 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001456 Núm. CAS: 2719-27-9 EINECS: 220-322-7 UN: 3265 ADR: 8,II |