Cloruro de ciclohexanocarbonilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Ácido ciclohexanocarboxílico cloruro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18256.0100 8.18256.0500
8.18256.0100EA 62.2 EUR
8.18256.0100 8.18256.0500
Cloruro de ciclohexanocarbonilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cloruro de ciclohexanocarbonilo
Formula: C₇H₁₁ClO
Pto. Ebullición: 184 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 29 °C
Densidad: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001456
Núm. CAS: 2719-27-9
EINECS: 220-322-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 146.62 g/mol
Boiling Point 180 - 181 °C (1013 hPa)
Flash Point 66 °C
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)