Cloruro de ciclopentanocarbonilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
354370050 354370250 354371000
ACRO354370050EA 72.3 EUR
ACRO354370050 ACRO354370250 ACRO354371000
Cloruro de ciclopentanocarbonilo 98%
Cloruro de ciclopentanocarbonilo
Formula: C₆H₉ClO
Pto. Ebullición: 54…56 °C (15 mmHg)
Densidad: 1,091 g/cm³
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001370
Núm. CAS: 4524-93-0
EINECS: 224-856-1
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %