Cloruro de ciclopentanocarbonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14142.06
A14142.14
A14142.22
A14142.06EA
76.7
EUR
A14142.06
A14142.14
A14142.22
Cloruro de ciclopentanocarbonilo ≥98%
Cloruro de ciclopentanocarbonilo
Purity: 98%
CAS No.: 4524-93-0
Molecular Formula: C6H9ClO
Formula Weight: 132.59
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.4640
Odour: Acrid
Boiling Point: 160-162°
Beilstein Reference: 1237147
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00001370
Formula:
C₆H₉ClO Pto. Ebullición: 160…162 °C Densidad: 1,091 Pto. de inflamación: 60 °C (140 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001370 Núm. CAS: 4524-93-0 EINECS: 224-856-1 UN: 2920 ADR: 8,II |