Cloruro de ciclopropanocarbonilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ácido ciclopropanocarboxílico cloruro
111630250
111631000
111630050
111635000
ACRO111630250EA
56.2
EUR
ACRO111630250
ACRO111631000
ACRO111630050
ACRO111635000
Cloruro de ciclopropanocarbonilo 98%
Cloruro de ciclopropanocarbonilo
Formula:
C₄H₅ClO MW: 104,54 g/mol Pto. Ebullición: 119 °C (760 mmHg) Densidad: 1,15 g/cm³ Pto. de inflamación: 23 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00001277 Núm. CAS: 4023-34-1 EINECS: 223-684-4 UN: 2920 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4515 to 1.4535 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Titration RCOCl | ≥97.5 % |
BSC Certification | Passes |
Microbial contamination | (Salmonella) Absent in 375g |