Cloruro de ciclopropanocarbonilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ácido ciclopropanocarboxílico cloruro
A11948.14
A11948.22
A11948.14EA
48.2
EUR
A11948.14
A11948.22
Cloruro de ciclopropanocarbonilo 98%
Cloruro de ciclopropanocarbonilo
Purity: 98%
CAS No.: 4023-34-1
Molecular Formula: C4H5ClO
Formula Weight: 104.54
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.4520
Odour: Pungent
Boiling Point: 119-120°
Beilstein Reference: 471286
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00001277
Formula:
C₄H₅ClO Pto. Ebullición: 119…120 °C Densidad: 1,150 Pto. de inflamación: 23 °C (73 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001277 Núm. CAS: 4023-34-1 EINECS: 223-684-4 UN: 2920 ADR: 8,II |