Ciclohexildimetilamina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Cyclohexyldimethylamine, Dimethylaminocyclohexane
L14521.AC L14521.AE
L14521.ACEA 29.3 EUR
L14521.AC L14521.AE
Ciclohexildimetilamina ≥98%
Ciclohexildimetilamina
Purity: 98+% CAS No.: 98-94-2 Molecular Formula: C8H17N Formula Weight: 127.23 Flash Point: 39°(102°F) Refractive Index: 1.4540 Melting Point: -60° Boiling Point: 160-161° Beilstein Reference: 1919922 UN No.: 2264 MDL No.: MFCD00003844
Formula: C₈H₁₇N
Pto. Ebullición: 160…161 °C
Pto. de fusión: –60 °C
Densidad: 0,849
Pto. de inflamación: 39 °C (102 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003844
Núm. CAS: 98-94-2
EINECS: 202-715-5
UN: 2264
ADR: 8,II