Isotiocianato de ciclohexilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A15585.06 A15585.14
A15585.06EA 30.9 EUR
A15585.06 A15585.14
Isotiocianato de ciclohexilo ≥98%
Isotiocianato de ciclohexilo
Formula: C₇H₁₁NS
MW: 141.24 g/mol
Pto. Ebullición: 219 °C
Pto. de fusión: 70…72 °C
Densidad: 1.033
Pto. de inflamación: 95 °C (203 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003841
Núm. CAS: 1122-82-3
EINECS: 214-361-9
UN: 2922