Isotiocianato de ciclopropilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L11985.03
L11985.06
L11985.03EA
56
EUR
L11985.03
L11985.06
Isotiocianato de ciclopropilo ≥97%
Isotiocianato de ciclopropilo
Purity: 97%
CAS No.: 56601-42-4
Molecular Formula: C4H5NS
Formula Weight: 99.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.5480
Boiling Point: 87-88°/35mm
Beilstein Reference: 3600974
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00040874
Formula:
C₄H₅NS MW: 99.16 g/mol Pto. Ebullición: 87…88 °C (35 mmHg) Densidad: 1.070 Pto. de inflamación: 57 °C (134 °F) |
Número MDL:
MFCD00040874 Núm. CAS: 56601-42-4 EINECS: 260-278-6 UN: 2929 |