Diciclohexilamina 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: DCHA
181050025 181050050 181055000 181051000
ACRO181050025EA 139 EUR
ACRO181050025 ACRO181050050 ACRO181055000 ACRO181051000
Diciclohexilamina 99+%
Diciclohexilamina
Formula: C₁₂H₂₃N
MW: 181,32 g/mol
Pto. Ebullición: 256 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 0,91 g/cm³
Pto. de inflamación: 103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011658
Núm. CAS: 101-83-7
EINECS: 202-980-7
UN: 2565
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,03122
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %